Merck
396281
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-テトラメチル-2,4,6,8-テトラビニルシクロテトラシロキサン
別名:
2,4,6,8-テトラエテニル-2,4,6,8-テトラメチルシクロテトラシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)(CH=CH2)O-]4
CAS番号:
分子量:
344.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
111-112 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−44 °C (dec.) (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C12H24O4Si4/c1-9-17(5)13-18(6,10-2)15-20(8,12-4)16-19(7,11-3)14-17/h9-12H,1-4H2,5-8H3
InChI Key
VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pd触媒の存在下では、この試薬は臭化アリールとクロスカップリングしてスチレン誘導体を生成します。
アプリケーション
  • フッ素センサーとしての蛍光芳香族化合物と結合した環状シロキサン:この研究では、センシング用途の芳香族化合物と結合した環状シロキサンの使用を検討し、センサー技術と蛍光研究に関心を抱く化学者に道筋を示しています(N Prigyai et al., 2020)。
  • 綿基材上でのエンドキャップ処理エポキシ基による新規架橋ポリシロキサンの合成、膜形態、性能:この論文では、高度な繊維コーティング剤の開発に不可欠であるポリシロキサン誘導体を用いた綿基材の化学修飾について検討しています(L Hao et al., 2014)。
  • シリコンベースの電解質添加剤を用いたリチウムリッチな層状酸化物カソード界面の安定化:この研究では、エネルギー貯蔵技術を扱う化学者にとって重要なリチウムリッチカソードの安定性を高めるために、2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane由来のシリコンベースの添加剤の使用を検討しています(T Huang et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
Q396281-BULK:
396281-10ML:
396281-50ML:
396281-VAR:
396281-BULK:
Q396281-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohand O Saed et al.
Scientific reports, 10(1), 6609-6609 (2020-04-22)
Liquid crystalline elastomers (LCE) undergo reversible shape changes in response to stimuli, which enables a wide range of smart applications, in soft robotics, adhesive systems or biomedical medical devices. In this study, we introduce a new dynamic covalent chemistry based on
Byoung Choul Kim et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(19), 4020-4029 (2014-06-20)
Adjustable fluidic structures play an important role in microfluidic systems. Fracture of multilayered materials under applied tension has been previously demonstrated as a convenient, simple, and inexpensive approach to fabricate nanoscale adjustable structures; here, it is demonstrated how to extend
Scott E Denmark et al.
Organic letters, 8(1), 63-66 (2005-12-31)
[reaction: see text] A mild and general method for the palladium-catalyzed vinylation of aryl bromides has been developed. The use of tetrabutylammonium fluoride (TBAF) as the activator and an inexpensive and nontoxic vinyl donor, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane (D(4)(V), 1), allows for a
Alberto Portone et al.
Scientific reports, 9(1), 7370-7370 (2019-05-16)
Polythiophenes are the most widely utilized semiconducting polymers in organic electronics, but they are scarcely exploited in photonics due to their high photo-induced absorption caused by interchain polaron pairs, which prevents the establishment of a window of net optical gain.
Ashish Pandey et al.
Soft matter, 15(13), 2897-2904 (2019-03-09)
Nanoimprinting with rigid molds offers almost unlimited pattern resolution, but it suffers from high sensitivity to defects, and is limited to pattering flat surfaces. These limitations can be addressed by nanoimprinting with soft molds. However, soft molds have been used