蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
含みます
10-60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
9.9 %
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アクリル酸ブチルはビニル基を含むベンゾオキサジンとラジカル共重合してコポリマーを生成します。ホスフィン-イミダゾリン塩によって仲介される臭化アリールとn-アクリル酸ブチルのヘックカップリング反応が報告されています。臭化銅/4,4′-ジ(5-ノニル)-2,2′-ビピリジン触媒によるATRPによるスチレンとn-アクリル酸ブチルの共重合化について述べられています。
アプリケーション
- 低温性能を改善するためのリチウムイオン電池の電解質添加剤。電解液にBAを添加すると、イオン伝導性の向上やレート能力の向上など、バッテリーの低温性能が大幅に改善されました。
- アクチュエーターや生物医学機器などのさまざまな用途向けの磁性ナノ粒子を含む形状記憶ポリマーネットワークを合成するためのモノマー。
- 本質的に伸縮性のあるポリマー半導体を製造するためのモノマー。このポリマー材料は、電界効果トランジスタ用の成分として使用されます。
- ポリ(アクリル酸ブチル)粒子
- ポリ(アクリル酸ブチル-b-アクリル酸)ブロック共重合体
- 両親媒性荷電2ブロック共重合体ポリ(アクリル酸ブチル)-b-ポリ(アクリル酸)
- ポリ(n-アクリル酸ブチル)、臭化銅/4,4′-ジ(5-ノニル)-2,2′-ビピリジン(触媒)存在下n-アクリル酸ブチルの原子移動ラジカル重合(ATRP)を経由
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234923-BULK:
234923-25ML:
234923-VAR:
234923-5ML:
234923-2.5L:
234923-1L:4548173932026
234923-100ML:4548173932002
234923-18L:4548173932019
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.