Merck
234893
Sigma-Aldrich
メタクリル酸エチル
contains 15-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
別名:
2-Methyl-2-propenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOC2H5
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
471201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
>3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
771 °F
含みます
15-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI Key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチルメタクリレート(EMA)は、ポリマー産業の分野で一般的に使用されるモノマーです。メタクリル酸とエタノールのエステルで、特有の臭気のある無色の液体です。EMAは、ポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)、ポリ(エチルアクリレート)(PEA)、エチレンEMA(EE)などのさまざまなポリマーの製造に広く使用されています。これらのポリマーは、医療用インプラント装置、包装、紙コーティング、繊維コーティング、エマルションポリマー、プラスチックなどのさまざまな分野で利用されています。
エチルメタクリレートは重合化が容易なモノマーであり、ある種のタイプのアクリル樹脂製造に使用されます。その中に含まれるモノメチルエーテルヒドロキシキノンは重合化阻害剤です。
アプリケーション
エチルメタクリレート(EMA)は、以下の用途でモノマーとして使用できます:
  • 薬物放出フィルムの製造における、ポリ(スチレン-co-メチルメタクリレート)またはポリ(スチレン-co-エチルメタクリレート)の人工ナノサイズラテックスの合成。
  • 歯科で使用される積層造形メタクリレートベースの樹脂の製造。
  • 全固体リチウム電池用の星型ブロック共重合体電解質の合成。
  • 半導体ナノ粒子のマトリックスとして使用されるコポリマーの合成。これはオプトエレクトロニクス用途で使用される量子ドット-コポリマー複合材料の安定したマトリックスの形成に重要です。
ワキシーメイズデンプンおよびヒドロキシプロピルデンプン上のEMAのコポリマーを調製するために使用することもできます。これらのコポリマーは、圧縮非崩壊性マトリックス錠剤の賦形剤として使用できます。気相中でのアクリル酸n-ブチルおよびEMAとオゾンとの反応を研究するために使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234893-BULK:
234893-VAR:
234893-1L:
234893-5ML:
234893-18L:
234893-100ML:
234893-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elena Torres et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-06)
We aimed to study the distribution of hydroxyapatite (HA) and halloysite nanotubes (HNTs) as fillers and their influence on the hydrophobic character of conventional polymers used in the biomedical field. The hydrophobic polyester poly (ε-caprolactone) (PCL) was blended with its
Reactions of n-butyl acrylate and ethyl methacrylate with ozone in the gas phase, Computational and Theoretical Chemistry
Sun Y, et al.
Computational & Theoretical Chemistry, 1039, 33-39 (2014)
Debra T Auguste et al.
Biomaterials, 27(12), 2599-2608 (2005-12-29)
Triggered release of adsorbed polymers from liposomes enables protection against immune recognition during circulation and subsequent intracellular delivery of DNA. Polycationic blocks, poly[2-(dimethylamino) ethyl methacrylate] (DMAEMA) (0.8, 3.1, 4.9, or 9.8 kg/mol) or polylysine (K) (3 kg/mol), act as anchors
K Dharmalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 467-470 (2007-06-02)
Molecular interaction between alcohols (1-propanol, 1-butanol, s-butanol, t-butanol, 1-pentanol, 1-heptanol, 1-octanol and 1-decanol) with ethyl methacrylate has been studied in n-heptane, CCl(4) and benzene at 298K using FTIR spectroscopic and dielectric methods. The result obtained from both the methods indicates
Jacobo Otero-Romaní et al.
Talanta, 79(3), 723-729 (2009-07-07)
The capabilities of a synthesized ionic imprinted polymer (IIP), originally prepared for Ni recognition/pre-concentration from seawater, have been evaluated for other trace elements pre-concentration. The polymer has been synthesized by the precipitation polymerization technique using a ternary pre-polymerization complex formed