Merck
290807
Sigma-Aldrich
メタクリル酸2-エチルヘキシル
98%, contains ~50 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
別名:
2-EHA, EHMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
198.30
Beilstein:
1769420
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
6.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
含みます
~50 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
120 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
InChI Key
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Ethylhexyl methacrylate(EHMA)は、揮発性が低く、広範な基質への接着性に優れたmethacrylate esterモノマーです。このモノマーは、共重合に使用すると、ポリマーの柔軟性、耐衝撃性、靭性を高めます。耐候性に優れ、コーティングの耐久性や長期性能を高めるのに役立ちます。これらの共重合体やコーティングは、コンタクトレンズ、歯科修復材料、3D印刷などの分野で応用されています。
アプリケーション
-Ethylhexyl methacrylateは以下の用途に使用できます:
  • 白内障の治療に用いられるpoly(2-phenoxyethyl methacrylate-co-2-phenoxyethyl acrylate-co-2-ethylhexyl methacrylate) (PPPE)眼内レンズ を作製するためのモノマーとして。2% 2-ethylhexyl methacrylateを含むポリマーは 折り畳み可能であり、優れた光学および熱機械特性を示しました。
  • 歯垢形成抑制用複合樹脂の表面改質に用いる 共重合体の作製。EHMAは 歯科用樹脂に耐水性と防汚性を付与します。
  • 光造形法におけるフォトプリント可能樹脂として使用される 光架橋形状記憶高分子膜を作製する内部可塑剤として。
  • 柔軟性、透過性、快適性を備えるコンタクトレンズ製造のためのヒドロゲル合成の前駆体として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290807-1L:
290807-25ML:
290807-18L:
290807-VAR:
290807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Foldable glistening-free acrylic intraocular lens biomaterials with dual-side heterogeneous surface modification for postoperative endophthalmitis and posterior capsule opacification prophylaxis
Yang Xiang, et al.
Biomacromolecules, 22, 3510-3521 (2021)
3D fabrication of Shape-Memory polymer networks based on coumarin Photo-Dimerization
Belkacem Tarek Benkhaled, et al.
European Polymer Journal, 179, 111570-111570 (2022)
Synthesis and biocompatibility of new contact lenses based on derivatives of 2-hydroxy ethyl meth acrylate and 2-ethyl hexyl methacrylate
Mohammed A Muter
IISRR international journal of research, 3, 1-9 (2015)
In situ surface modification on dental composite resin using 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer for controlling plaque formation
Jun Koyama, et al.
Materials Science and Engineering, C, 104, 109916-109916 (2019)
Zhao Dang et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 31281-31288 (2016-11-04)
The development of stimuli-responsive materials with the ability of controllable oil/water separation is crucial for practical applications. Here, a novel pH responsive nonfluorine-containing copolymer was designed. The copolymer together with silica can be dip-coated on different materials including cotton fabric