アッセイ
98%
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI Key
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
tert-ブチルメタクリラート(tert-BMA)は、原子移動ラジカル重合(ATRP)によるホモおよびブロック共重合体の形成に使用できるため、コーティング、生体材料、および凝集剤に使用できる可能性があります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463353-BULK:
463353-VAR:
463353-250ML:
463353-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phase behavior of linear polystyrene-block-poly (2-vinylpyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) triblock terpolymers
Polymer, 44(22), 6815-6823 (2003)
Homo and block copolymers of tert-butyl methacrylate by atom transfer radical polymerization
European Polymer Journal, 40(10), 2269-2276 (2004)
Termination Kinetics of tert-Butyl Methacrylate and of n-Butyl Methacrylate Free-Radical Bulk Homopolymerizations
Macromolecular Chemistry and Physics, 207(18), 1640-1650 (2006)
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 136, 29-37 (2019-01-15)
We are investigating an imaging agent for early detection of colorectal cancer. The agent, named the nanobeacon, is coumarin 6-encapsulated polystyrene nanospheres whose surfaces are covered with poly(N-vinylacetamide) and peanut agglutinin that reduces non-specific interactions with the normal mucosa and
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 136, 721-728 (2015-10-30)
A novel nanoparticle with multilayer core-shell architecture for cell imaging is designed and synthesized by coating a fluorescent YVO4:Eu core with a diblock copolymer, MPEG-b-PMAA. The synthesis of YVO4:Eu core, which further makes MPEG-b-PMAA-YVO4:Eu NPs adapt for cell imaging, is