Merck
181587
Sigma-Aldrich
ポリ(tert-ブチルメタクリラート)
average Mw ~170,000, crystalline
別名:
tert -Butyl methacrylate homopolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H14O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
crystalline
品質水準
分子量
average Mw ~170,000
屈折率
n20/D 1.4638 (lit.)
転移温度
Tg 107 °C
溶解性
8.65 (solubility parameter)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181587-VAR:
181587-5G:
181587-5G-PW:
181587-BULK:
181587-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterization, and bulk crosslinking of polybutadiene-block-poly (2-vinyl pyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) block terpolymers.
Schacher F, et al.
Polymer, 51(9), 2021-2032 (2010)