蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.7 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCOCC1OC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI Key
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A32608-10L:
A32608-100ML:4548173946924
A32608-BULK:
A32608-VAR:
A32608-500ML:4548173946931
A32608-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。