Merck
G5809
Sigma-Aldrich
グリシドール
96%
別名:
(±)-グリシドール, (±)-オキシラン-2-メタノール, 2,3-エポキシ-1-プロパノール, グリセロールグリシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
383562
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.15 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.9 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
96%
形状
liquid
自己発火温度
780 °F
不純物
≤2% diglycidyl ether
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChI Key
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グリシドールは開環反応による多分岐ポリグリセロール(hPG)の合成に使用されています。これらのhPG類は、その熱安定性と酸化安定性から防汚性表面を発現するためのPEG類の代替物と考えられています。グリシドールはエトキシエチルグリシジルエーテルの合成にも使用することができます。グリシドールはホウ酸塩除去のためのキレート化ポリマーの調製にも使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F
引火点(℃)
72 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5809-5G:4548173953502
G5809-1KG:
G5809-5KG:
G5809-10KG:
G5809-100G:4548173953489
G5809-500G:4548173953496
G5809-2.5KG:
G5809-BULK:
G5809-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jenny Aasa et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 128, 54-60 (2019-03-28)
Here we evaluate a multiplicative (relative) risk model for improved cancer risk estimation of genotoxic compounds. According to this model, cancer risk is proportional to the background tumor incidence and to the internal dose of the genotoxic compound. Furthermore, the
Removal of trace boron from aqueous solution using iminobis-(propylene glycol) modified chitosan beads.
Gazi M
Reactive functional Polymers, 72(10), 680-686 (2012)
Development of Antifouling Hyperbranched Polyglycerol Layers on Hydroxyl Poly-p-xylylene Coatings.
Chen P
Langmuir, 33(51), 14657-14662 (2017)
Polyglycidol-block-poly (ethylene oxide)-block-polyglycidol: synthesis and swelling properties.
Dworak A
Reactive functional Polymers, 42(1), 31-36 (1999)
Adriano A Mendes et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(8), 1055-1066 (2010-10-06)
This work aimed at the production of stabilized derivatives of Thermomyces lanuginosus lipase (TLL) by multipoint covalent immobilization of the enzyme on chitosan-based matrices. The resulting biocatalysts were tested for synthesis of biodiesel by ethanolysis of palm oil. Different hydrogels