Merck
454680
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl methyl ether
97%
別名:
(R)-(−)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (R)-(−)-Methyl glycidyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102505
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI Key
LKMJVFRMDSNFRT-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
454680-5G:
454680-BULK:
454680-VAR:
454680-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Young-Gyun Park et al.
Nature biotechnology (2018-12-18)
Understanding complex biological systems requires the system-wide characterization of both molecular and cellular features. Existing methods for spatial mapping of biomolecules in intact tissues suffer from information loss caused by degradation and tissue damage. We report a tissue transformation strategy