由来生物
synthetic (organic)
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
テクニック
immunofluorescence: suitable
不純物
≤0.20% Water (Karl Fischer)
色
colorless
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
溶解性
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λ
1 cm path
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.40
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
適合性
suitable for component for culture media
アプリケーション
lipidomics
liquid formulation
sample preservation
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
同等製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
G9012-2L:
G9012-100ML-C:
G9012-100ML:
G9012-1L:
G9012-1L-C:
G9012-BULK:
G9012-1GA-C:
G9012-1GA:
G9012-VAR:
G9012-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.