Merck
49770
Sigma-Aldrich
グリセロール
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., ≥99.5% (GC)
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
品質
dist.
expl. lim.
2.6-11.3 %
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
acrolein and glucose, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.05% fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.1% water
強熱残分
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールは、食品、高分子、樹脂、たばこ、洗剤、爆発物、医薬品およびパーソナルケア製品などの製造業で広範に使用されています。本化合物は、化学業界で最も多く使用される安価な原料です。商業的価値を付加した化学物質への変換が提唱されています。ATPとの反応に基づくグリセロール定量のための高速酵素アッセイが記述されています。
アプリケーション
グリセロールは、PGSの足場の作製に必要なポリ(グリセロールセバシン酸)(PGS)プレポリマーの合成に使用されています。本化合物は、ヒト赤血球細胞を凍結解凍工程のダメージから保護するために使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
49770-4X2.5L:
49770-VAR:
49770-6X250ML:
49770-BULK:
49770-250ML:
49770-VAR-D:
49770-1L:
49770-2.5L:
49770-6X1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The mechanism of the protective action of glycerol against haemolysis by freezing and thawing.
J E LOVELOCK
Biochimica et biophysica acta, 11(1), 28-36 (1953-05-01)
Nafiseh Masoumi et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 101(1), 104-114 (2012-07-25)
Microfabricated poly(glycerol sebacate) (PGS) scaffolds may be applicable to tissue engineering heart valve leaflets by virtue of their controllable microstructure, stiffness, and elasticity. In this study, PGS scaffolds were computationally designed and microfabricated by laser ablation to match the anisotropy
A rapid enzymatic assay for glycerol.
Garland PB and Randle PJ.
Nature, 196, 987 - 988 (1962)
Mario Pagliaro et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(24), 4434-4440 (2007-05-02)
Today, industrial plants that produce glycerol are closing down and others are opening that use glycerol as a raw material, owing to the large surplus of glycerol formed as a by-product during the production of biodiesel. Research efforts to find
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target