Merck
49767
Sigma-Aldrich
グリセロール
BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.1%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
pH
5.5-8 (25 °C, 5 M in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
溶解性
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OCC(O)CO
λ
5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.07
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールは、無臭無色で粘性があり、甘い味のする液体として存在します。天然由来のものも、石油化学原料から得られるものもあります。グリセロールには幅広いアプリケーションがあり、事実上、最も貴重で汎用性の高い化学物質の1つです。製薬処方、化粧品、食品、および洗面用品において皮膚軟化剤、溶媒、甘味剤として使用できます。非常に安定で、通常の温度で簡単に保管できます。また、刺激がなく、環境に悪影響がありません。
アプリケーション
グリセロールは、ポリアクリルアミドゲル電気泳動のサンプル調製とゲル作製の両方で使用されます。グリセロール(5~10%)は、サンプルがゲルのサンプルウェルの下部で層を形成できるようにサンプル密度を高めます。また、グリセロールはグラジエントゲルを成形しやすくするために使用され、タンパク質安定化剤や保存バッファー成分としても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グリセロールには吸湿性があり、3つの親水性アルコール性ヒドロキシル基を持つため水に溶けます。分子間と分子内の水素結合を形成できるため、非常に柔軟な分子です。グリセリンの生理作用は、細胞性免疫、IgG産生の増加、およびヒスタミン放出の増加によるものです。
グリセロールは以下の用途で使用されてきました:
  • Mycobacterium tuberculosis(結核菌)およびMycobacterium avium(マイコバクテリウム・アビウム)の細胞培養におけるサプリメント。
  • 酵素型バイオ燃料電池のデザインにおける燃料。
  • 中性グリカンおよび酸性グリカンの分析のための4-HCCAと3-アミノキノリン含有の液体複合材料マトリックス。
  • 高速原子衝撃質量分析のためのマトリックス。
  • MALDI(マトリックス支援レーザー脱離イオン化)質量分析法による定量化研究のための液体マトリックスとして使用できる可能性があります。
その他情報
グリオキサールで事前に変性させた核酸のアガロースゲル電気泳動におけるローディングバッファーの成分。ファージDNAやプラスミドDNAの調製。純粋培養の保管用。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
49767-INTR:
49767-100ML:
49767-VAR:
49767-6X250ML:
49767-6X1L:
49767-1L:
49767-BULK:
49767-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 79-79 (1987)
Practical aspects of preparing phage and plasmid DNA: growth, maintenance, and storage of bacteria and bacteriophage.
H Miller
Methods in enzymology, 152, 145-170 (1987-01-01)
Mohammad S Eram et al.
Biochimica et biophysica acta, 1850(9), 1842-1848 (2015-05-24)
Dysregulation of methylation of lysine 36 on histone H3 (H3K36) have been implicated in a variety of diseases including cancers. ASH1L and SETD2 are two enzymes among others that catalyze H3K36 methylation. H3K4 methylation has also been reported for ASH1L.
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological