Merck
356352-M
Millipore
グリセロール
Molecular Biology Grade
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
NACRES:
NA.79
グレード:
Molecular Biology
アッセイ:
≥99% (titration)
テクニック:
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
蒸気圧:
<1 mmHg ( 20 °C)
グレード
Molecular Biology
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
liquid
自己発火温度
698 °F
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
テクニック
electrophoresis: suitable
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.0005%
Absorption
≤0.02 at 280 nm in H2O at 0.5 M
≤0.07 at 260 nm in H2O at 0.5 M
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
保管温度
10-30°C
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids (absorbance: ≤0.07 at 260 nm; ≤0.02 at 280 nm).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4