蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
強熱残分
≤0.1%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Mycobacterium tuberculosis及びMycobacterium avium細胞培養中のサプリメント。
- 酵素バイオ燃料電池の設計中の燃料。
- 中性及び酸性グリカン分析用の4-HCCA及び3‐アミノキノリンを含む液体複合マトリックス。
- 高速原子衝撃MS用マトリックス。
- MALDI分析(マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析)による定量化研究のための液体マトリックスに使用することもあります。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
G6279-BULK:
G6279-1L:4548173198019
G6279-500ML:4548173198026
2530129:
G6279-VAR:
G6279-PM:
G6279-4L:
G6279-4X4L:
この製品を見ている人はこちらもチェック