Merck
R6626
Sigma-Aldrich
ローダミンB
≥95% purity (HPLC), powder
別名:
テトラエチルローダミン, ブリリアントピンクB, ベーシックバイオレット10, ローダミンO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H31ClN2O3
CAS番号:
分子量:
479.01
カラーインデックス番号:
45170
Beilstein:
4091619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ローダミンB, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
faint green to very dark green
mp
210-211 (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
密度
0.79 g/cm3
&ε; (減衰係数)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ローダミンBはキサンテン色素で、水トレーサー蛍光として機能します。ローダミンBは、布および食料品の着色剤として使用されます。ローダミンBは、眼、皮膚および気道への刺激作用と関係しています。ローダミンBは、経口狂犬病ワクチンのバイオマーカーとして使用されます。
アプリケーション
ローダミンBは、次の用途で使用されています:
  • テトラメチルローダミン(TMR)の蛍光を示すため
  • 共焦点レーザー走査顕微鏡検査のために接着性レジンを調製するため
  • 血リンパ内色素投与および網膜像取得における蛍光色素として
  • 脳特異的色素取り込みを視覚化するため
  • 標的のイメージングのため
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R6626-500G:
R6626-100G:
R6626-25G:
R6626-BULK:
R6626-VAR:
R6626-6X100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Micromorphology of resin/dentin interfaces using 4th and 5th generation dual-curing adhesive/cement systems: a confocal laser scanning microscope analysis
Arrais CAG, et al.
The Journal of Adhesive Dentistry (2009)
Fine depth resolution of two-photon absorption-induced photoacoustic microscopy using low-frequency bandpass filtering
YamaokaY, et al.
Optics Express, 19(14), 13365-13377 (2011)
Novel models for studying the blood-brain and blood-eye barriers in Drosophila
Nag S, et al.
The Blood-Brain and Other Neural Barriers, 357-369 (2011)
Sulfadimethoxine and rhodamine B as oral biomarkers for European badgers (Meles meles)
Southey AK, et al.
Journal of Wildlife Diseases, 38(2), 378-384 (2002)
Palmitate mediated diacylglycerol accumulation causes endoplasmic reticulum stress, Plin2 degradation, and cell death in H9C2 cardiomyoblasts
AliAkoumi
Experimental Cell Research (2017)