Merck
252433
Sigma-Aldrich
ローダミン6G
Dye content 99 %
別名:
ベーシックレッド1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H31N2O3Cl
CAS番号:
分子量:
479.01
カラーインデックス番号:
45160
Beilstein:
3900071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, 99%
テクニック
titration: suitable
λmax
524 nm
SMILES記法
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI Key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機レーザー色素であるローダミン6G(R6G)は、蛍光発光において高い量子収量を有するため、プローブの研究に使用できます。また、高い変換効率と測定精度を得られるために必要な分光学的特性を定めるために役立つ蛍光トラッカーとして使用できます。各種溶媒でR6Gを吸収できる範囲は400~700 nmです。
アプリケーション
R6Gは、自己洗浄への用途が見込まれるTiO2強化グラフェンオキサイド複合材料の、光触媒性能を測定するためのカチオン染料として使用できます。また、蛍光/X線コンピューター断層撮影法に用いる蛍光熱応答性ナノ材料と金ナノ粒子(AuNP)における、グルタチオンキャップ銅ナノクラスター(CuNC)の量子収量を計算するために使用できます。
生物化学的/生理学的作用
Pgp排出輸送アッセイに有用なロ-ダミンアナログです。MRP1の介在する排出輸送の速度論を研究に使用できます。
特徴および利点
強力な色素
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252433-BULK:
252433-1G:
252433-VAR:
252433-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The nature of the silica cage as reflected by spectral changes and enhanced photostability of trapped rhodamine 6G.
Avnir D, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 88(24), 5956-5959 (1984)
F. P. Schafer
Dye Lasers (1990)
One-step synthesis of fluorescent smart thermo-responsive copper clusters: A potential nanothermometer in living cells.
Wang C, et al.
Nano Research, 8(6), 1975-1986 (2015)
Glutathione-capped fluorescent gold nanoclusters for dual-modal fluorescence/X-ray computed tomography imaging.
Zhang C, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 1(38), 5045-5053 (2013)
Facile in-situ design strategy to disperse TiO2 nanoparticles on graphene for the enhanced photocatalytic degradation of rhodamine 6G.
Pu S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 218(24), 208-219 (2017)
資料
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
すべて表示