Merck
83694
Sigma-Aldrich
ローダミン101 分子内塩
for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H30N2O3
CAS番号:
分子量:
490.59
Beilstein:
5680006
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for fluorescence
品質水準
形状
solid
溶解性
methanol: soluble
蛍光検出
λex 560 nm; λem 589 nm in methanol
SMILES記法
[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C32H30N2O3/c35-32(36)22-10-2-1-9-21(22)27-25-17-19-7-3-13-33-15-5-11-23(28(19)33)30(25)37-31-24-12-6-16-34-14-4-8-20(29(24)34)18-26(27)31/h1-2,9-10,17-18H,3-8,11-16H2
InChI Key
MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ローダミン101(Rh101)は、ローダミンファミリーの中でもきわめて安定なフルオロフォアです。
アプリケーション
ローダミン101(Rh101、化合物1)は、次の用途で使用されています。
  • ローダミン誘導体の他の蛍光色素特性を分析するための参照モデルとして。
  • 光物理学的なアンサンブル特性の測定においてチオフラビンt(ThT)と比較する基準として。
  • ナノ結晶の量子収量を比較する基準化合物として。
生物化学的/生理学的作用
ローダミン101(Rh101)は、蛍光量子収量の測定で標準物質として有用です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83694-VAR:
83694-BULK:
83694-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rajendar K Mittapalli et al.
Cancer research, 77(2), 238-246 (2016-11-07)
Tumors residing in the central nervous system (CNS) compromise the blood-brain barrier (BBB) via increased vascular permeability, with the magnitude of changes dependent on the tumor type and location. Current studies determine penetrability of a cancer therapeutic by administering progressively
Ryota Iwai et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2020-05-21)
Diarylethene derivatives having benzothiophene S,S-dioxide groups undergo turn-on mode fluorescence photoswitching. For the practical application to super-resolution fluorescence microscopy, photoswitchable fluorescent molecules are desired to be resistant against photodegradation. Here we synthesized turn-on mode fluorescent diarylethenes having electron-withdrawing (trifluoromethyl or
Daniel Aigner et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(8), 2475-2485 (2011-01-25)
Asymmetric perylene bisimide (PBI) dyes are prepared and are shown to be suitable for the preparation of fluorescence chemosensors for pH. They carry one amino-functional substituent which introduces pH sensitivity via photoinduced electron transfer (PET) while the other one increases
Bifunctional fluorescent probes for detection of amyloid aggregates and reactive oxygen species
Needham LM, et al.
Royal Society open science, 5(2), 171399-171399 (2018)
Effect of zinc incorporation on the performance of red light emitting InP core nanocrystals
Xi L, et al.
Inorganic Chemistry, 55(17), 8381-8386 (2016)