Merck
234141
Sigma-Aldrich
ローダミンBベース
Dye content 97 %
別名:
ソルベントレッド49
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H30N2O3
CAS番号:
分子量:
442.55
カラーインデックス番号:
45170:1
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, 97%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
&ε; (減衰係数)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ローダミンB塩基は、無色の色素であり、蛍光をほとんど持ちません。ローダミンB塩基は、酸性条件では、発色性のローダミン色素に変換され、安定で効率の良いレーザー色素として機能します。
生物化学的/生理学的作用
ローダミンB塩基は、B. thuringiensis-耐性の雌とB. thuringiensis-耐性およびB. thuringiensis-感受性の雄との交配実験におけるマーカーとして使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
234141-25G:
234141-VAR:
234141-10G:
234141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F. Kajzar, Vladimir M. Agranovich
Multiphoton and Light Driven Multielectron Processes in Organics: New Phenomena, Materials and Applications (1999)
Offspring from sequential matings between Bacillus thuringiensis-resistant and Bacillus thuringiensis-susceptible Heliothis virescens moths (Lepidoptera: Noctuidae).
Blanco CA
Journal of Economic Entomology, 103, 861-868 (2010)