Merck
46955
Sigma-Aldrich
フルオレセイン
for fluorescence, free acid
別名:
アシッドイエロー73
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12O5
CAS番号:
分子量:
332.31
カラーインデックス番号:
45350
Beilstein:
94324
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for fluorescence
品質水準
テクニック
titration: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
InChI Key
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセイン色素は、最も高い頻度で使用される蛍光プローブです。上皮欠損を染色し、角膜上皮の完全性を分析するために使用されます。フルオレセインは角膜穿孔の診断に使用されます。経口または静脈内投与によるフルオレセインは、糖尿病網膜症および脈絡膜の血管新生膜を検出するためにフルオレセイン血管造影に使用されます。
アプリケーション
フルオレセインは以下の用途に使用されています。
  • Caco-2細胞の透過性アッセイに
  • 長期間蛍光標準物質として機能するための適合性を調べるために
  • ヘモグロビンの存在下で、蛍光ピークと蛍光物質濃度を迅速に回復するための蛍光物質として
  • 活性酸素吸収能力(ORAC)アッセイにおける蛍光プローブとして
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46955-BULK-F:
46955-250MG-F:
46955-500G-F:
46955-1G-F:
46955-VAR-F:
46955-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microfluidic gut-on-a-chip with three-dimensional villi structure
Shim KY, et al.
Biomedical Microdevices, 19(2), 37-37 (2017)
Diagnostic agents
Robert-Gnansia E
Drugs During Pregnancy and Lactation, 502-513 (2007)
Absorption and fluorescence properties of fluorescein
Sjoback R, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 51(6), L7-L21 (1995)
Ocular health assessment
Prokopich CL, et al.
Clinical Pediatric Nephrology, Second Edition, 221-318 (2007)
Rapid measurement of total antioxidant capacity in plants
Gillespie KM, et al.
Nature Protocols, 2(4), 867-867 (2007)
資料
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.