About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H11NO5S
CAS番号:
分子量:
389.38
Beilstein:
1407295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
おすすめの製品
製品名
フルオロセイン 5(6)-イソチオシアナート, ≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
yellow to orange
溶解性
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI Key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセインイソチオシアネート(FITC)は、アミン基を介して蛍光標識色素をタンパク質に結合するために広く使用されています。イソチオシアネート基は、タンパク質のアミノ末端および一級アミンと反応します。抗体およびレクチンなどのタンパク質の標識に使用されています。
アプリケーション
タンパク質の蛍光標識(例、免疫蛍光法)。ゲルクロマトグラフィ-でのHタンパク質標識に使用します。
フルオレセイン5(6)-イソチオシアネートは以下の用途に使用されています:
- 細菌の蛍光標識
- 蛍光光度計較正時の標準物質
- エキソソームの標識
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
F3651-100MG:
F3651-250MG:
F3651-BULK:
F3651-1G:
F3651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thymic exosomes promote the final maturation of thymocytes.
Lundberg V
Scientific Reports, 6, 36479-36479 (2016)
Effects of supplemental 25-hydroxycholecalciferol on growth performance, small intestinal morphology, and immune response of broiler chickens.
Chou SH
Poultry Science, 88, 2333-2333 (2009)
Characterization of proteolytic enzyme activities in macroalgae.
Perez-Llorens JL
European Journal of Phycology, 38, 55-64 (2003)
Handbook of Affinity Chromatography (2005)
Hermanson GT
Bioconjugate Techniques (2013)