Merck
F9551
Sigma-Aldrich
フルオロセイン-5-EX N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
>90% purity (HPLC), powder
別名:
フルオロセイン 5-カルボキシメチルチオプロパン酸 NHS エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H22N2O10S
分子量:
590.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フルオロセイン-5-EX N-ヒドロキシスクシンイミドエステル,
アッセイ
>90% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
分子量
590.56
テクニック
titration: suitable
yellow to orange
溶解性
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
蛍光検出
λex 511-519 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C29H22N2O10S/c32-16-2-5-19-22(12-16)40-23-13-17(33)3-6-20(23)28(19)18-4-1-15(11-21(18)29(38)39)30-24(34)14-42-10-9-27(37)41-31-25(35)7-8-26(31)36/h1-6,11-13,32H,7-10,14H2,(H,30,34)(H,38,39)
InChI Key
CBYGNGZRFGVXDG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
フルオレセイン-5-EXN-ヒドロキシこはく酸イミドエステルは、抗体の標識に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F9551-10MG:
F9551-VAR:
F9551-10MG-PW:
F9551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)