Merck
21888
Sigma-Aldrich
5(6)-カルボキシフルオロセインジアセタート N-スクシンイミジルエステル
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
CFSE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H19NO11
CAS番号:
分子量:
557.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
mp
152-154 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
詳細
5(及び-6)-カルボキシフルオロセインジアセタートN-スクシンイミジルエステル(CFSE)は膜透過性の蛍光染料です。細胞内分子と共有結合することにより細胞を標識します。CFSEはリンパ球の遊走及び増殖の追跡に使用されます。
アプリケーション
5(6)-カルボキシフルオロセインジアセタートN-スクシンイミジルエステル(CFSE)はアミン反応性蛍光プローブであり、フローサイトメトリーなどの分析において細胞、特に免疫細胞の染色に使用されます。脱アセチル化により緑色の蛍光複合体を形成します。
5-カルボキシフルオロセインジアセタートN-スクシンイミジルエステルは以下の用途に使用されています:
  • フローサイトメトリー用細胞標識
  • リンパ球増殖アッセイ
  • 葉緑体の細胞内又は細胞小器官内pHの測定
  • Leishmania amazonensis及びLeishmania majorの標識
細胞の長期トレ-スのためのアミン反応性標識。脱アセチル化により緑色の蛍光複合体を形成します。
生物化学的/生理学的作用
5(6)-カルボキシフルオレセインジアセテートN-サクシニミジルエステルは、エステラーゼ活性の指示薬として使用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21888-VAR-F:
21888-BULK-F:
21888-25MG-F:
21888-100MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Bronner-Fraser
The Journal of cell biology, 101(2), 610-617 (1985-08-01)
The possible role of a 140-kD cell surface complex in neural crest adhesion and migration was examined using a monoclonal antibody JG22, first described by Greve and Gottlieb (1982, J. Cell. Biochem. 18:221-229). The addition of JG22 to neural crest
WNT5A transforms intestinal CD8αα+ IELs into an unconventional phenotype with pro-inflammatory features
Zhao D, et al.
BMC Gastroenterology, 15(1), 173-173 (2015)
A Reliable and Non-destructive Method for Monitoring the Stromal pH in Isolated Chloroplasts Using a Fluorescent pH Probe
Su PH and Lai YH
Frontiers in Plant Science, 8, 2079-2079 (2017)
Lymphoproliferative responses to dendritic cell presentation of sensitizing allergens in atopic children with multiple allergies
Scott-Taylor TH, et al.
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 119(3), 274-283 (2017)
Autophagic induction greatly enhances Leishmania major intracellular survival compared to Leishmania amazonensis in CBA/j-infected macrophages
Dias BRS, et al.
Frontiers in Microbiology, 9 (2018)
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.