Merck
17783
Sigma-Aldrich
カルセイン AM
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
別名:
カルセイン アセトキシメチル エステル, カルセイン O,O′-ジアセタートテトラキス(アセトキシメチル) エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H46N2O23
CAS番号:
分子量:
994.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
蛍光検出
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI Key
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リポソームはカルセインと呼ばれる自己消光蛍光色素を含んでいます。励起/発光波長が495/515 nmの蛍光色素です。70 mMを超える濃度で自己消光し、一般に脂質小胞漏出の指標として使用されます。漏出速度は、取り込まれたカルセインがリポソーム区画から漏出する際の蛍光の増加に基づいて計算されます。EDTAを用いてカルシウムイオンを滴定するため、およびカルシウムの蛍光定量のための錯滴定指示薬として使用されます。
アプリケーション
カルセイン-AMはフローサイトメトリーに使用されています。
カルセインの非蛍光性細胞透過性誘導体は、加水分解時に蛍光性になります。多剤耐性たんぱく質、MRPの中性担体として使用。腫瘍研究に採用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17783-100UG:
17783-BULK:
17783-1MG:
17783-5MG:
17783-1MG-BULK:
17783-5MG-BULK:
17783-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y S Tsao et al.
Biochemistry, 24(5), 1092-1098 (1985-02-26)
Sendai virus induced liposome leakage has been studied by using liposomes containing a self-quenching fluorescent dye, calcein. The liposomes used in this study were prepared by a freeze and thaw method and were composed of phosphatidylcholine, phosphatidylserine, and phosphatidylethanolamine (1:2.60:1.48
T M Allen et al.
Biochimica et biophysica acta, 597(2), 418-426 (1980-04-10)
Efflux of contents from small unilamellar vesicles of various compositions, conaining a highly quenched fluorescent compound (calcein, 175 mM) was determined as a function of temperature in the presence and absence of human serum. Efflux of calcein from the liposomes
Xiao-Cong Huang et al.
Biochemical pharmacology, 85(9), 1257-1268 (2013-02-19)
High intrinsic or acquired expression of membrane spanning, adenosine triphosphate binding cassette (ABC) transporter proteins, such as P-glycoprotein (P-gp), in cancers represents a major impediment to chemotherapy, with accelerated drug efflux leading to multi-drug resistance (MDR). Although ABC transporter inhibitors
Bao-Ling Du et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(4), 1533-1545 (2014-07-22)
Biological materials combined with genetically-modified neural stem cells (NSCs) are candidate therapy targeting spinal cord injury (SCI). Based on our previous studies, here we performed gelatin sponge (GS) scaffold seeded with neurotrophin-3 (NT-3) and its receptor TrkC gene modifying NSCs
Johan van der Stok et al.
Tissue engineering. Part A, 21(9-10), 1495-1506 (2015-01-30)
A promising bone graft substitute is porous titanium. Porous titanium, produced by selective laser melting (SLM), can be made as a completely open porous and load-bearing scaffold that facilitates bone regeneration through osteoconduction. In this study, the bone regenerative capacity
資料
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
関連コンテンツ
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.