戻る
カルセイン AM
ニックネーム:
カルセイン
O
,
O
′-ジアセタートテトラキス(アセトキシメチル) エステル, Calcein-AM
実験式(ヒル表記法):
C
46
H
46
N
2
O
23
CAS番号:
148504-34-1
分子量:
994.86
Products
製品区分
dyes (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (3)
色
分子量
物理的形状
製品ライン
純度
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
17783
カルセイン AM,
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
表示
価格を表示
206700
カルセイン AM,
A cell-permeable, non-fluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by intracellular esterases releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein.
表示
価格を表示
56496
カルセイン AM,
Small Package (20 X 50 μg ), ≥95.0% (HPLC)