Merck
56496
Sigma-Aldrich
カルセイン AM
Small Package (20 X 50 μg ), ≥95.0% (HPLC)
別名:
カルセイン O,O′-ジアセタートテトラキス(アセトキシメチル)エステル, フルオレセインコンプレキソン, カルセイン O,O′-ジアセタートテトラキス(アセトキシメチル) エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H46N2O23
CAS番号:
分子量:
994.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
蛍光検出
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI Key
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルセイン-AM(別名:カルセイン-アセトキシメチルエステル)は、細胞内エステラーゼ酵素によってアニオン性蛍光体に変換される非蛍光分子です。これにより、実験中に接着細胞を連続的に可視化することができます。 カルセイン-AMはインタクトな細胞膜を有する生存細胞にカルセインを導入する生体色素です。 カルセイン-AMの蛍光部分は、エステラーゼ依存性の細胞トラッピング後の細胞内空間に局在し、細胞に細胞傷害活性を示します。
アプリケーション
カルセイン-AMは、細胞生存染色として、および多剤(MDR)排出トランスポーターの中性基質として使用されます。がん研究において、多剤耐性タンパク質であるMRPの中性基質として用いられています。 ヒト赤血球の生存能および加齢を測定するための蛍光アッセイでは、プローブとしてカルセイン-AMを使用します。
カルセインの非蛍光性細胞透過性誘導体は、加水分解時に蛍光性になります。多剤耐性たんぱく質、MRPの中性担体として使用。腫瘍研究に採用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
56496-20X50UG:
56496-50UG:
56496-20X50UG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Jonsson et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 32A(5), 883-887 (1996-05-01)
The aim of this study was to determine the in vitro cytotoxicity of calcein acetoxymethyl ester (Calcein/AM) on primary cultures derived from solid and haematological human tumours. Calcein/AM is a fluorescent dye that localises intracellularly after esterase-dependent cellular trapping and
Daniela Bratosin et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 66(1), 78-84 (2005-05-26)
A highly sensitive, fast, and simple flow cytometric assay to assess human red blood cell (RBCs) viability and aging is reported. The assay described in this report is based on the use of acetoxymethyl ester of calcein (calcein-AM), a fluorescein
Jacopo Uggeri et al.
Histochemistry and cell biology, 122(5), 499-505 (2004-10-27)
Calcein-acetoxymethylester (calcein-AM) is a non-fluorescent, cell permeant compound, which is converted by intracellular esterases into calcein, an anionic fluorescent form. It is used in microscopy and fluorometry and provides both morphological and functional information of viable cells. In this study
Xiao-Cong Huang et al.
Biochemical pharmacology, 85(9), 1257-1268 (2013-02-19)
High intrinsic or acquired expression of membrane spanning, adenosine triphosphate binding cassette (ABC) transporter proteins, such as P-glycoprotein (P-gp), in cancers represents a major impediment to chemotherapy, with accelerated drug efflux leading to multi-drug resistance (MDR). Although ABC transporter inhibitors
Bao-Ling Du et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(4), 1533-1545 (2014-07-22)
Biological materials combined with genetically-modified neural stem cells (NSCs) are candidate therapy targeting spinal cord injury (SCI). Based on our previous studies, here we performed gelatin sponge (GS) scaffold seeded with neurotrophin-3 (NT-3) and its receptor TrkC gene modifying NSCs
資料
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications