Merck
P4864
Sigma-Aldrich
ヨウ化プロピジウム 溶液
≥94% purity, solution (1.0 mg/ml in water)
別名:
3,8-ジアミノ-5-(3-ジエチルアミノプロピル)-6-フェニルフェナントリジニウムヨージドメチオジド, 3,8-ジアミノ-5-[3-(ジエチルメチルアンモニオ)プロピル]-6-フェニルフェナントリジニウム, ジヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34I2N4
CAS番号:
分子量:
668.39
Beilstein:
3843838
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ヨウ化プロピジウム 溶液,
アッセイ
≥94%
品質水準
形状
liquid
テクニック
titration: suitable
faint orange to very dark orange, and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
溶解性
water: 1 mg/mL
εmax
5400-6400 at 491-495 nm in phosphate buffer
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化プロピジウム溶液は、神経細胞死の評価に使用されます。
アプリケーション
ヨウ化プロピジウム溶液は以下の用途に使用されています:
  • DNA染色
  • 膵島生存率研究のための生存率染色法
  • 間葉系幹細胞シートのF-アクチンおよび核の視覚化
膜非透過性、フェナントリジウムインタ-カレ-ト色素で、水銀、キセノン・ア-クランプまたはアルゴンイオンレ-ザで励起します。蛍光顕微鏡検査法、共焦点レ-ザ走査顕微鏡法、フロ-サイトメトリ-、および蛍光測定での使用に適しています。 核酸の対比染色に使用されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4864-10ML:
P4864-VAR:
P4864-BULK:
P4864-10ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct intramyocardial injection of mesenchymal stem cell sheet fragments improves cardiac functions after infarction
Wang CC, et al.
Cardiovascular Research, 77(3), 515-524 (2007)
Paternal cyclophosphamide exposure induces the formation of functional micronuclei during the first zygotic division
Grenier L, et al.
PLoS ONE, 6(11), e27600-e27600 (2011)
Variation in human islet viability based on different membrane integrity stains
Barnett MJ, et al.
Cell Transplantation, 13(5), 481-488 (2004)
Stroke E-Book: Pathophysiology Diagnosis and Management, 79-79 (2011)
Iva Slaninová et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 71(9), 700-708 (2007-06-06)
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBAs) are naturally occurring compounds isolated from plants in the Fumariaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, and Rutaceae families. In addition to having a wide range of biological activities, they are also attractive for their fluorescent properties. We observed interesting
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.