Merck
81845
Sigma-Aldrich
ヨウ化プロピジウム
≥94% (HPLC)
別名:
3,8-ジアミノ-5-[3-(ジエチルメチルアンモニオ)プロピル]-6-フェニルフェナントリジニウム ジヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34I2N4
CAS番号:
分子量:
668.39
Beilstein:
3843838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
形状
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
蛍光検出
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2)
λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PIは死細胞の選択的標識に使用されます。
ヨウ化プロピジウムは染色用の蛍光インターカレーティング試薬です。アポトーシスマーカーとして機能し、直鎖DNAへの結合能を持っています。ヨウ化プロピジウムは、組織傷害の効果的な指標として使用できます。
アプリケーション
スクレープ負荷/色素移動アッセイに使用
ヨウ化プロピジウムは以下に使用されています:
  • 細胞周期解析におけるDNAの染色
  • 細胞および細胞核の染色
  • ヨウ化プロピジウム(PI)ストック溶液の調製
  • フローサイトメトリー用の細胞染色
特徴および利点
本化合物は、アポトーシス研究用の製品として提供しています。他のアポトーシス研究用製品を閲覧するには、ここをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81845-100MG:4548173990026
81845-25MG:4548173990033
81845-BULK:
81845-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Subtype-Specific Radiation Response and Therapeutic Effect of FAS Death Receptor Modulation in Human Breast Cancer
Lee CT, et al
Radiation Research, 188(2), 169-180 (2017)
Methods to Assess Autophagy and Chronological Aging in Yeast
Methods in Enzymology, 588, 367-394 (2017)
Anti-tumor immunity of BAM-SiPc-mediated vascular photodynamic therapy in a BALB/c mouse model
Yeung HY, et al.
Cellular & Molecular Immunology, 14(2), 223-223 (2017)
Oxygen tension-controlled matrices with osteogenic and vasculogenic cells for vascularized bone regeneration in vivo
Amini AR, et al.
Tissue Engineering: Part A, 22(7-8), 610-620 (2016)
Intramolecular loop/tail interactions are essential for connexin 43-hemichannel activity
Ponsaerts R, et al.
Faseb Journal, 24(11), 4378-4395 (2010)
資料
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.