Merck
B2261
Sigma-Aldrich
ビスベンズイミド H 33342 三塩酸塩
≥98% purity (HPLC and TLC), powder
別名:
2′-(4-エトキシフェニル)-5-(4-メチル-1-ピペラジニル)-2,5′-ビ-1H-ベンゾイミダゾール 三塩酸塩, HOE 33342, Hoechst 33342, ビスベンズイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28N6O · 3HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
561.93 (anhydrous basis)
Beilstein:
1234011
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ビスベンズイミド H 33342 三塩酸塩, ≥98% (HPLC and TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC and TLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
yellow
pH
1.7 (20 °C)
溶解性
H2O: 20 mg/mL
phosphate buffer: precipitates
適合性
suitable for fluorescence
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
InChI Key
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビスベンズイミドHoechst33342は、二本鎖DNAのATに富む領域に特異的な色素で、いくつかの既知のDNAインターカレーターを置換することが示されています。この蛍光色素は、DNA量に基づく生細胞の選別に使用され、DNA量測定のためのフローサイトメトリーや、生細胞内のクロマチン分布の可視化に使用されています。細胞へのBrdU取込みの検出や、初期段階のアポトーシスおよび細胞周期分布の研究に使用されています。,分裂中または複製中の染色体はこの色素で染色されません。
DNA、染色体および核の染色に有用です。蛍光顕微鏡およびフロ-サイトメトリ-に使用可能です。
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
生物化学的/生理学的作用
DNAのA-T領域にインタ-カレ-トされる、低細胞毒性の膜透過性蛍光DNA染色色素です。
物性
ビスベンズイミドH33342の蛍光特性:
遊離色素:励起極大=340nm、発光極大=510nm(5mM HEPES、10mM NaCl、pH 7.0)DNA複合体:励起極大=355nm、発光極大=465nm(5mM HEPES、10mM NaCl、pH 7.0)
調製ノート
エリオクロムブラックTは水(50mg/mL)にやや溶けやすく、澄明な液になります。2%溶液のpHは1.9です。リン酸緩衝液でのエリオクロムブラックTの沈殿が報告されています。
水溶液は、2~8℃で暗所に保存した場合、1か月間安定です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2261-500MG-PW:
B2261-25MG-PW:
B2261-VAR:
B2261-25MG:4548173947617
B2261-1G:4548173947600
B2261-BULK:
B2261-100MG-PW:
B2261-100MG:4548173947594
B2261-500MG:4548173947624
B2261-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Gregoire et al.
Experimental cell research, 152(1), 38-46 (1984-05-01)
Chromatin distribution was visualized in living cells with the selective DNA fluorochrome Hoechst 33342. This dye was shown to be non-toxic on the rat kangaroo PTO cell line by measuring the labelled cell growth rate. The aim of this work
The transforming activity of Wnt effectors correlates with their ability to induce the accumulation of mammary progenitor cells.
Liu BY, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101, 4158-4163 (2004)
M G Ormerod et al.
Cytometry, 14(6), 595-602 (1993-01-01)
We have recently developed a method for the separation and quantification of viable apoptotic cells without the need for permeabilisation or fixation of the cells. The method is based on the observation that apoptotic rat thymocytes fluoresce more brightly than
F Belloc et al.
Cytometry, 17(1), 59-65 (1994-09-01)
A flow cytometric method to detect apoptotic cells is described. This method is based on the detection of differences in chromatin condensation with Hoechst 33342 as a probe and the detection of dead cells with propidium iodide as a probe
P E Mozdziak et al.
Cytometry, 41(2), 89-95 (2000-09-26)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) is a powerful compound to study the mitotic activity of a cell. Most techniques that identify BrdU-labeled cells require conditions that kill the cells. However, the fluorescence intensity of the membrane-permeable Hoechst dyes is reduced by the incorporation
資料
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.