Merck
06693
Supelco
Timestrip Plus -20℃
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
詳細
Irreversible, single use
品質
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
room temperature (at 20-80% humidity)
パラメーター
8 h run-out window (calibrated at -18 °C)
サイズ
40 mm × 19 mm
詳細
Timestrip® PLUSインジケーターは、規定の閾値温度以上になってからの経過時間を簡単かつ迅速に記録します。製品またはデバイスに取り付ける、あるいは組み込むことができる小型のシール式ラベルです。
さらに詳細は、Timestrip Webポータルをクリックしてください。
アプリケーション
上部の手動アクチベーションボタン。「ON」ウィンドウが青くなり、起動したことを確認します。閾値温度の逸脱が発生すると、表示ウィンドウに青い色が現れます。すべての逸脱の累積時間が、時間マーカーに沿った青色色素の長さによって示されます。
包装
06693-10EA:1袋10枚入り
06693-100EA:1袋100枚入り
06693-500EA:1袋500枚入り
構成
有色の液体薬品をカプセル化した非毒性のポリマーアセンブリマルチレイヤーおよびアルミニウムプラスチックラミネート
規格
  • 閾値温度:-20℃/-4℉
  • 使用法:-18℃の等温温度環境に較正済
  • 時間精度:等温条件下での時間の±15%
法的情報
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)