Merck
00010
Sigma-Aldrich
アビエチン酸
technical, ~75% (GC)
別名:
7,13-abietadien-18-oic acid, Abietate, L-Abietic acid, Rosin acid, Sylvic acid, sylvic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O2
CAS番号:
分子量:
302.45
Beilstein:
2221451
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
eCl@ss:
32150233
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~75% (GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
mp
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
InChI Key
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アビエチン酸は、次の物質の調製において前駆物質として使用できます。       
  • エポキシ硬化剤および石油由来硬化剤。
  • 抗腫瘍剤、抗真菌剤、抗ウイルス剤として期待されるデヒドロアビエチン酸誘導体。
次の物質の全合成において出発物質としても使用できます。
  • 強力な抗腫瘍剤および免疫抑制剤としての(−)-トリプトニドおよび(−)-トリプトリド。  
  • 抗レーシュマニア剤としてのキノン(−)-12-デオキシロイレアノン。  
  • 抗酸化剤としての使用が考えられるアビエチン酸由来カテコール(メチル11,12-ジヒドロキシアビエチン酸-8,11,13-トリエン-18-酸、MDTO)。
その他情報
天然物合成用の出発物質;MCPBAによるエポキシ化
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00010-VAR:
00010-25G:
00010-BULK:
00010-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H. Okawara et al.
Tetrahedron Letters, 23, 1087-1087 (1982)
Regioselective routes towards 14-hydroxyabietane diterpenes. A formal synthesis of immunosuppressant (−)-triptolide from (+)-abietic acid.
Alvarez-Manzaneda E, et al.
Tetrahedron, 63(45), 11204-11212 (2007)
Rosin-based acid anhydrides as alternatives to petrochemical curing agents.
Liu X, et al.
Green Chemistry, 11(7), 1018-1025 (2009)
G. Buchbauer
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116, 1345-1345 (1985)
Antioxidant activity of a catechol derived from abietic acid
Justino GC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(2), 342-348 (2006)