Merck
105198
Sigma-Aldrich
(+)-デヒドロアビエチルアミン
technical grade, 60%
別名:
1,4a-ジメチル-7-イソプロピル-1,2,3,4,4a,9,10,10a-オクタヒドロ-1-フェナントレンメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H31N
CAS番号:
分子量:
285.47
Beilstein:
3084620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
光学活性
[α]20/D +56.1°, c = 2.4 in pyridine
組成
high molecular weight primary amines, 90%
濃度
60%
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CCc3cc(ccc3[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)CN)C(C)C
InChI
1S/C20H31N/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h6,8,12,14,18H,5,7,9-11,13,21H2,1-4H3/t18-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
JVVXZOOGOGPDRZ-SLFFLAALSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
105198-5G:
105198-500G:
105198-VAR:
105198-BULK:
105198-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muhammad Ayaz Mustufa et al.
BMC cancer, 16(1), 883-883 (2016-11-16)
The purpose of present work is to synthesize novel (+)-Dehydroabietylamine derivatives (DAAD) using N-acetyl-α-amino acid conjugates and determine its cytotoxic effects on hepatocellular carcinoma cells. An analytical study was conducted to explore cytotoxic activity of DAAD on hepatocellular carcinoma cell
Tiina Laaksonen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20873-20886 (2015-11-28)
Chiral tertiary and quaternary amine solvating agents for NMR spectroscopy were synthesized from the wood resin derivative (+)-dehydroabietylamine (2). The resolution of enantiomers of model compounds [Mosher's acid (3) and its n-Bu₄N salt (4)] (guests) by (+)-dehydroabietyl-N,N-dimethylmethanamine (5) and its
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.