アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]22/D −30.5°, neat
屈折率
n20/D 1.4877 (lit.)
bp
94-99 °C/27 mmHg (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC1(C)[C@@]2([H])CC[C@](CN)([H])[C@@]1(C2)[H]
InChI
1S/C10H19N/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
SYJBFPCQIJQYNV-CIUDSAMLSA-N
アプリケーション
- N,N-bis((-)-cis-myrtanyl)butylene-2,3-diimine (BMDI)を調製する反応物質である、不斉合成を触媒する遷移金属錯体を形成する二座ジイミン配位子として
- 強力な選択的カンナビノイド受容体(CB2)アンタゴニストである、イミダゾール誘導体を調製するビルディングブロックとして
- 不斉3成分マンニッヒ反応を触媒する、キラル触媒の調製
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
180807-BULK:
180807-1G:
180807-VAR:
180807-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)