Merck
D35201
Sigma-Aldrich
N,N'-ジベンジルエチレンジアミン
97%
別名:
DBED
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
240.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
195 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI Key
JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N′-ジベンジルエチレンジアミン(DBED)は、配位化合物の合成や、ニッケル(II)カルボン酸錯体などの安定した金属錯体の形成によく使用される供与体配位子です。
アプリケーション
  • 八面体型ニッケルカルボン酸錯体による rac-ラクチドの開環重合:重合合成における、立体選択性触媒としての N,N′-ジベンジルエチレンジアミンが関与する錯体に焦点を当てています(A Nikiforov et al., 2023)。
  • N, N′-ジベンジルエチレンジアミンをリガンドとする 2 種類の銅配位化合物の合成、結晶構造、触媒活性:N, N′-ジベンジルエチレンジアミンを組み込んだ銅配位化合物とその構造および触媒特性を調査しています(C Liu et al., 2020)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D35201-VAR:
D35201-BULK:
D35201-100G:
D35201-25G:
D35201-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Benzathine interference in the EMIT-st urine amphetamine assay.
N R Badcock et al.
Clinical chemistry, 33(6), 1080-1080 (1987-06-01)
S Meier et al.
Journal of animal science and biotechnology, 11, 17-17 (2020-02-12)
In seasonal, pasture-based, dairy production systems, cows must recover from calving and become pregnant within two to 3 months. To achieve this, the uterus must involute and ovulation must occur and continue at regular intervals. As these processes are affected
John Musuku et al.
BMC cardiovascular disorders, 18(1), 135-135 (2018-07-05)
The large global burden of rheumatic heart disease (RHD) has come to light in recent years following robust epidemiologic studies. As an operational research component of a broad program aimed at primary and secondary prevention of RHD, we sought to
Stephen Nurse-Findlay et al.
PLoS medicine, 14(12), e1002473-e1002473 (2017-12-28)
Benzathine penicillin G (BPG) is the only recommended treatment to prevent mother-to-child transmission of syphilis. Due to recent reports of country-level shortages of BPG, an evaluation was undertaken to quantify countries that have experienced shortages in the past 2 years
Machine-Assisted Preparation of a Chiral Diamine Ligand Library and In Silico Screening Using Ab Initio Structural Parameters for Heterogeneous Chiral Catalysts
Tatsuya K, et al.
advanced synthesis and catalysis, 363, 4204-4208 (2021)