Merck
244945
Sigma-Aldrich
cis-ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)白金(II)
別名:
Pt(PPh3)2Cl2, cis-ビス(トリフェニルホスフィン)白金(II)ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS番号:
分子量:
790.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
[Pt+2].P(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244945-BULK:
244945-5G:
244945-1G:
244945-VAR:
244945-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)