Merck
259128
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン
98%
別名:
(R)-PROPHOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
412.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
mp
71-73 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
InChI Key
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259128-250MG-PW:
259128-VAR:
259128-500MG-PW:
259128-1G-PW:
259128-250MG:
259128-1G:
259128-500MG:
259128-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)