アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI Key
IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-メトキシベンジルアミンは第一級アミンであり、下記の用途で使用することができます:
- 官能化した臭化アリルのアミノ化反応。
- In vivoでのアプリケーションのための官能化した有機ポリホスファゼンの合成。
- 抗増殖活性を有する、ミオセベリンの類似体である8-アザプリンの合成。
- 2-ニトロおよび2,4-ジニトロベンゼンスルホンアミドなどのアミノ保護基の脱保護手順の研究。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M11103-BULK:
M11103-VAR:
M11103-100G:
M11103-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biochemistry, 33(49), 14871-14878 (1994-12-13)
Competitive kH/kT and kD/kT kinetic isotope effects on p-methoxybenzylamine oxidation by the 8 alpha-S-cysteinyl flavin adenine dinucleotide (FAD)-dependent enzyme monoamine oxidase B (MAO-B) have been measured as a function of temperature. At pH 7.5, exponents relating observed kH/kT and kD/kT
2-Nitro-and 2, 4-dinitrobenzenesulfonamides as protecting groups for primary amines.
Synlett, 2001(07), 1167-1169 (2001)
Synthesis and characterization of novel polyorganophosphazenes substituted with 4-methoxybenzylamine and 4-methoxyphenethylamine for in vitro release of indomethacin and 5-fluorouracil.
Reactive and Functional Polymers, 66(10), 1149-1157 (2006)
Mild and efficient copper-catalyzed amination of aryl bromides with primary alkylamines.
Organic Letters, 5(6), 793-796 (2003)
Synthesis and biological activity of 8-azapurine and pyrazolo [4, 3-d] pyrimidine analogues of myoseverin.
European Journal of Medicinal Chemistry, 41(12), 1405-1411 (2006)