アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
57-60 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI Key
DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine may be used in chemical synthesis.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340987-250MG:
340987-VAR:
340987-1G:
340987-BULK:
Journal of biomolecular NMR, 74(10-11), 579-594 (2020-06-20)
Fluorine NMR has recently gained high popularity in drug discovery as it allows efficient and sensitive screening of large numbers of ligands. However, the positive hits found in screening must subsequently be ranked according to their affinity in order to