Merck
263389
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン
technical grade, 80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
243.15
Beilstein:
7209267
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
形状
solid
mp
50-55 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F6N/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4,16H2
InChI Key
DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of phenyl glycine derivatives.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
263389-BULK:
263389-VAR:
263389-5G:
263389-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lihu Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3735-3739 (2006-05-16)
Systematic modification of a screening lead yielded a class of potent glycinamide based CCR2 antagonists. The best compound (55, (2S)-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-{[2-(1-piperidinyl)ethyl]amino}-2-(3-thienyl)acetamide) displayed good binding affinity (IC50=30 and 39 nM) toward human monocytes and CHO cell expressing human CCR2b, respectively. Functionally, it