Merck
269042
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロエチルアミン
99.5%
別名:
2-アミノ-1,1,1-トリフルオロエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
99.06
Beilstein:
1733204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
~7.6 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99.5%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
密度
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChI Key
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
揮発性有機化合物である2,2,2-トリフルオロエチルアミンは、コロナ放電イオン移動度分光分析‐直交加速飛行時間質量分析(CD IMS-oaTOF)を使用してテストされました
アプリケーション
2,2,2-トリフルオロエチルアミンは、地表水および廃水サンプル中の非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)イブプロフェン(2-(p-イソブチルフェニル)プロピオン酸)残留量の測定に使用されました
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
269042-BULK:
269042-VAR:
269042-5G:
269042-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ana María Casas Ferreira et al.
Journal of chromatography. A, 1218(30), 4856-4862 (2011-03-16)
A method using headspace generation and in situ derivatization with water soluble EDC (1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide) and TFEA (2,2,2-trifluoroethylamine) has been optimized for the determination of ibuprofen (2-(p-isobutylphenyl)propionic acid), one of the most common non-steroid anti-inflammatory drug (NSAIDs) residues in surface and
Martin Sabo et al.
Analytical chemistry, 84(12), 5327-5334 (2012-05-19)
We demonstrate the application of corona discharge ion mobility spectrometry with orthogonal acceleration time of flight mass spectrometry (CD IMS-oaTOF) for volatile organic compounds (VOCs) monitoring. Two-dimensional (2D) IMS-oaTOF spectra of VOCs were recorded in nearly real time. The corona
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)