Merck
730254
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
96%
別名:
1H,1H-Heptafluorobutylamine, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4F7N
CAS番号:
分子量:
199.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
密度
1.456 g/mL at 25 °C
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F7N/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h1,12H2
InChI Key
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F
引火点(℃)
98.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
730254-VAR:
730254-1G:
730254-BULK:
730254-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Esther van Andel et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(44), 38211-38221 (2017-10-25)
Micron- and nano-sized particles are extensively used in various biomedical applications. However, their performance is often drastically hampered by the nonspecific adsorption of biomolecules, a process called biofouling, which can cause false-positive and false-negative outcomes in diagnostic tests. Although antifouling