アッセイ
97%
形状
solid
mp
49-53 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3
InChI Key
ZWMAYLMVFSCMMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-エチニル-N,N-ジメチルアニリンは、トルエン中での水酸化カリウムによる、4-(3-メチル-3-ヒドロキシ-1-ブチニル)-N,N-ジメチルアニリンの加水分解によって調製できます。
アプリケーション
4-エチニル-N,N-ジメチルアニリンは以下の合成に使用できます:
- 酢酸銅(II)との反応による銅(I)アリールアセチリド
- 3-ヨードピリジンとの薗頭-萩原カップリングによる、N,N-ジメチル-4-(3-ピリジニルエチニル)アニリン
- ジブロモマグネシウムポルフィリンとの反応による、[[5,15-ビス[(40-ジメチルアミノ)フェニル]エチニル]-10,20-ビス[(トリイソプロピルシリル)エチニル]ポルフィリナト]マグネシウム(II)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
592609-1G:
592609-VAR:
592609-5G:
592609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 44(27), 5011-5013 (2003)
?Donor-substituted 1,1,4,4-tetracyanobutadienes (TCBDs): new chromophores with efficient intramolecular charge-transfer interactions by atom-economic synthesis?
Chemistry?A European Journal , 12(07), 1889-1905 (2006)
"Synthesis and crystal structures of phenylethynylpyridinium derivatives for second-order nonlinear optics"
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 78(02), 344-348 (2005)
"Soluble porphyrin donors for small molecule bulk heterojunction solar cells"
Journal of Materials Chemistry, 22(36), 19258-19263 (2012)