Merck
630241
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH≡CC6H3(CF3)2
CAS番号:
分子量:
238.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4230 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
密度
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-7(9(11,12)13)5-8(4-6)10(14,15)16/h1,3-5H
InChI Key
MAHIBRPXUPUAIF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
44.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630241-1G:
630241-VAR:
630241-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)