Merck
206539
Sigma-Aldrich
4-エチニルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4CN
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
156-160 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H5N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H
InChI Key
LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-エチニルベンゾニトリル(4EBzN)で形成された水錯体は、IR-UV二重共鳴分光法を用いて研究されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
206539-5G:4548173114699
206539-BULK:
206539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surajit Maity et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(32), 8337-8344 (2010-08-13)
The water complexes of 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were investigated with IR-UV double resonance spectroscopy. Water interacts with the pi electron density of the C[triple bond]N group in 4EBzN, leading to the formation of a quasiplanar cyclic complex incorporating C-H...O and O-H...pi