Merck
206474
Sigma-Aldrich
1-クロロ-4-エチニルベンゼン
98%
別名:
(4-クロロフェニル)アセチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
136.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
45-47 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChI Key
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Chloro-4-ethynylbenzene undergoes standard Sonogashira reaction with iodophenyl groups on the film surfaces via the formation of C−C bonds.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
206474-250MG:
206474-BULK:
206474-1G:
206474-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pd-catalyzed coupling reaction on the organic monolayer: Sonogashira reaction on the silicon (111) surfaces.
Qu M, et al.
Applied Surface Science, 255(5), 2608-2612 (2008)
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and