アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
64-67 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChI Key
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ブロモ-4-エチニルベンゼンは、1-ブロモ-4-(4'-テトラヒドロピラニロキシ-1'-エチニルフェニル)ベンゼンの合成に使用されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
206512-BULK:
206512-250MG:
206512-VAR:
206512-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)