Merck
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetylene
97%
別名:
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene, 3,4-Dichloro-1-ethynylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4Cl2
CAS番号:
分子量:
171.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
38-42 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI Key
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.0 °F - closed cup
引火点(℃)
96.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
672890-1G:
672890-BULK:
672890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)