Merck
67887
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononylamine
technical, ≥90% (T)
別名:
1H,1H-Perfluorononylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4F17N
CAS番号:
分子量:
449.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (T)
形状
solid
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F17N/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h1,27H2
InChI Key
IHVFAVFXCUPMEN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
67887-1G-F:
67887-VAR-F:
67887-5G-F:
67887-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Susana Maza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-25)
Here, we report the synthesis of a sulfated, fully protected hexasaccharide as a glycosaminoglycan mimetic and the study of its interactions with different growth factors: midkine, basic fibroblast growth factor (FGF-2) and nerve growth factor (NGF). Following a fluorous-assisted approach