Merck
667420
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクチルトリエトキシシラン
98%
別名:
トリエトキシ(1H,1H,2H,2H-パーフルオロ-1-オクチル)シラン, トリエトキシ(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロ-1-オクチル)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19F13O3Si
CAS番号:
分子量:
510.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.344
密度
1.3299 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H19F13O3Si/c1-4-28-31(29-5-2,30-6-3)8-7-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクチルトリエトキシシラン(FOTS)は、主に表面エネルギーを下げて基板の濡れ性を改善するために用いるフッ化アルキルシランです。表面をCF3基で潤し、水との接触角を150°超にすることで超撥水性コーティングができやすくなります。
トリエトキシ(1H,1H,2H,2H-パーフルオロ-1-オクチル)シラン(POTS)はフッ素ベースのポリマーです。POTSは低い界面自由エネルギーを持つため極性および非極性物質に対し抗付着性を有します。炭素‐フッ素結合により、非常に良好な耐候性を示します。POTSは湿環境中で加水分解しシランベースのフィルムと自己回復性耐食性ポリマーを生成します。加水分解によって生じたフィルムと、POTSと水の重縮合体は本来疎水性です。この湿潤による性質は水性電解質溶液を金属基質から反発させるため、金属基質に耐腐食性を与えます。
アプリケーション
POTSはポリフッ化ビニリデン(PVDF)にシラン系被膜を形成するため、有害な揮発性有機化合物をはじく膜を作れます。ガラス基板をPOTSで修飾し、3D反応性インクジェット印刷でポリジメチルシロキサン(PDMS)の接触角を大きくすることができます。また、環境に優しい製品として淡水の膜脱塩(MD)に用いる超撥水性カーボンナノチューブ(CNT)中空膜の合成にも使用できます。チタンの粗面にPOTSを沈着させ、超疎水性にすることができます。POTSはフッ素修飾ORMOCER(有機修飾セラミックス)コート剤の成分として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
667420-25G:4548173923130
667420-5G:4548173923147
667420-BULK:
667420-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
3D reactive inkjet printing of polydimethylsiloxane.
Sturgess C, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(37), 9733-9743 (2017)
Tian Li et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6442), 760-763 (2019-05-28)
Reducing human reliance on energy-inefficient cooling methods such as air conditioning would have a large impact on the global energy landscape. By a process of complete delignification and densification of wood, we developed a structural material with a mechanical strength
Pengtao Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(2), 638-644 (2016-12-16)
A quantitative characterization of the wetting states of droplets on hydrophobic textured surfaces requires direct measurement of the liquid penetration into surface cavities, which is challenging. Here, the use of quartz crystal microbalance (QCM) technology is reported for the characterization
High desalination permeability, wetting and fouling resistance on superhydrophobic carbon nanotube hollow fiber membrane under self-powered electrochemical assistance.
Fan X, et al.
Journal of Membrane Science , 514(37), 501-509 (2016)
Enhancing membrane performance in removal of hazardous VOCs from water by modified fluorinated PVDF porous material.
Al-Gharabli S, et al.
Journal of Membrane Science , 556, 214-226 (2018)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.