Merck
440213
Sigma-Aldrich
トリエトキシ(オクチル)シラン
97%
別名:
Dow Corning®社製品 Z-6341, オクチルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7Si(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
276.49
Beilstein:
2325287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
InChI Key
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエトキシ(オクチル)シラン(TEOS)は、4本のエチルエステル側鎖を有するアルコキシドオルガノシランです。TEOSは、自己組織化単分子膜として使用され、表面エネルギーの低い疎水性コーティングを形成します。水接触角は150~170°です。
アプリケーション
アルミニウム合金をTEOSおよび1H、1H、2H、2Hパーフルオロオクチルトリクロロシラン(PFOTS)でコーティングすることで、船体および海洋システム用に接触角が160~170°と高い超疎水性を得られます。比色分析センサーが色の変化を即時に検知できるように多孔度を安定化させるために使用できます。このようなセンサーは有毒ガスの検知に使用できると考えられます。また、ハイブリッドゼオライトの生産に使用できます。
トリエトキシ(オクチル)シランは、毒性ガスを検出するための低コストの比色センサーアレイの製造に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440213-1L:
440213-100ML:
440213-BULK:
440213-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of hybrid zeolites using a solvent-free method in the presence of different organosilanes.
Petkowicz I, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 241(12), 98-106 (2017)
Robust multifunctional superhydrophobic coatings with enhanced water/oil separation, self-cleaning, anti-corrosion, and anti-biological adhesion.
Cho E, et al.
Chemical Engineering Journal, 314, 347-357 (2017)
A colorimetric sensor array of porous pigments
Analyst, 134(12), 2453-2457 (2009)
Fabrication of Superhydrophobic Al5083 Aluminum Alloy for Marine Applications.
Javad F, et al.
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 54(5), 899-908 (2018)
Danielle R Scheff et al.
Soft matter, 16(24), 5659-5668 (2020-06-11)
Macromolecules can phase separate to form liquid condensates, which are emerging as critical compartments in fields as diverse as intracellular organization and soft materials design. A myriad of macromolecules, including the protein FUS, form condensates which behave as isotropic liquids.