Merck
52360
Sigma-Aldrich
ヘキサデシルトリメトキシシラン
technical, ≥85% (GC)
別名:
トリメトキシヘキサデシルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)15Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
346.62
Beilstein:
1949851
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥85% (GC)
フォーム
liquid
不純物
isomers
屈折率
n20/D 1.44
密度
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
InChI Key
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサデシルトリメトキシシラン(HDTMS)は、ゾルゲル法により疎水性シリカエアロゲルを調製するために使用されます。{80} HDTMSは、シリカ被覆アルミニウム顔料にコーティングされます。{81}金属ナノ粒子(CeO2、Fe2O4、TiO2、ZnO)は、HDTMSでコーティングされ、炭化水素溶媒中で安定した分散液を形成します。 {82} HDTMSを使用して、ポリイソシアヌレート(PIR)フォーム{84}およびグラフェンを官能化することができます。{83}
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
247.1 °F - closed cup
引火点(℃)
119.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
52360-500ML:
52360-BULK:
52360-100ML:
52360-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hexadecyltriethoxysilane-induced dispersions of metal oxide nanoparticles in nonpolar solvents.
Gomathi A and Rao CNR
Journal of Cluster Science, 19(1), 247-257 (2008)
Organic modification of TEOS based silica aerogels using hexadecyltrimethoxysilane as a hydrophobic reagent
Nagaraja DH, et al.
Applied Surface Science, 253(3), 1566-1572 (2006)
Corrosion protection of aluminum pigments by sol?gel coatings
Supplit R and Schubert U
Corrosion Science, 49(8), 3325-3332 (2007)
Liquid nucleating additives for improving thermal insulating properties and mechanical strength of polyisocyanurate foams.
Kang MJ, et al.
J. Mater. Sci., 45(19), 5412-5419 (2010)
Preparation and characterization of long-chain alkyl silane-functionalized graphene film.
Ma WS, et al.
J. Mater. Sci., 48(1), 156-161 (2013)
資料
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.